Print…
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927108-1G OR927108-250MG
APOSOR927108-1GEA 217 EUR
APOSOR927108-1G APOSOR927108-250MG
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09991919
Número CAS: 100047-52-7