3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
1-(5-Chlorothiophen-3-yl)ethanone
OR927023-1G
OR927023-250MG
APOSOR927023-1GEA
60.9
EUR
APOSOR927023-1G
APOSOR927023-250MG
3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
3-Acetyl-5-chlorothiophene
Fórmula:
C₆H₅ClOS Peso Molecular: 160.621 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082792 Número CAS: 58119-67-8 |