4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926983-1G
OR926983-250MG
APOSOR926983-1GEA
435
EUR
APOSOR926983-1G
APOSOR926983-250MG
4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid 95%
4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid
Fórmula:
C₈H₈ClNO₂ Peso Molecular: 185.608 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD17290555 Número CAS: 54675-18-2 |