Print…
Dimethyl ethylidenemalonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926979-10G OR926979-1G OR926979-5G
APOSOR926979-10GEA 288 EUR
APOSOR926979-10G APOSOR926979-1G APOSOR926979-5G
Dimethyl ethylidenemalonate 95%
Dimethyl ethylidenemalonate
Fórmula: C₇H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008447
Número CAS: 17041-60-0