Print…
Methyl 4-cyanobutanoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926931-1G OR926931-250MG
APOSOR926931-1GEA 393 EUR
APOSOR926931-1G APOSOR926931-250MG
Methyl 4-cyanobutanoate 98%
Methyl 4-cyanobutanoate
Fórmula: C₆H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12168338
Número CAS: 41126-15-2