Print…
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926922-100MG OR926922-1G OR926922-250MG
APOSOR926922-100MGEA 53.8 EUR
APOSOR926922-100MG APOSOR926922-1G APOSOR926922-250MG
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₇H₈N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16620106
Número CAS: 93290-12-1