Print…
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926901-1G OR926901-25G OR926901-5G
APOSOR926901-1GEA 105 EUR
APOSOR926901-1G APOSOR926901-25G APOSOR926901-5G
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01734189
Número CAS: 57252-83-2