Print…
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR926842-100MG OR926842-250MG
APOSOR926842-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR926842-100MG APOSOR926842-250MG
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Fórmula: C₆H₃Br₂N₃
Peso Molecular: 276.916 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13193554
Número CAS: 957344-74-0