Print…
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926841-1G OR926841-250MG
APOSOR926841-1GEA 864 EUR
APOSOR926841-1G APOSOR926841-250MG
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12198429
Número CAS: 905307-07-5