Print…
(2,3-Dihydro-indol-1-yl)-acetic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926782-1G OR926782-250MG
APOSOR926782-1GEA 502 EUR
APOSOR926782-1G APOSOR926782-250MG
(2,3-Dihydro-indol-1-yl)-acetic acid methyl ester 95%
(2,3-Dihydro-indol-1-yl)-acetic acid methyl ester
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05147568
Número CAS: 39597-68-7