Print…
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926767-1G OR926767-5G
APOSOR926767-1GEA 0 EUR
APOSOR926767-1G APOSOR926767-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Fórmula: C₄H₇N₃
Ponto de ebulição: 359 °C
Ponto de Fusão: 267…271 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04114001
Número CAS: 53332-80-2