Print…
3'-(N-Methylacetyl)acetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926748-100MG OR926748-1G OR926748-250MG
APOSOR926748-100MGEA 154 EUR
APOSOR926748-100MG APOSOR926748-1G APOSOR926748-250MG
3'-(N-Methylacetyl)acetophenone 95%
3'-(N-Methylacetyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16470104
Número CAS: 42865-75-8