Print…
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926745-1G OR926745-5G
APOSOR926745-1GEA 190 EUR
APOSOR926745-1G APOSOR926745-5G
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester 95%
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03364950
Número CAS: 94567-78-9