Print…
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926711-1G OR926711-5G
APOSOR926711-1GEA 72.5 EUR
APOSOR926711-1G APOSOR926711-5G
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14155680
Número CAS: 1124199-58-1