Print…
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-Methyl piperidine-3-carboxylate hydrochloride
OR926692-1G OR926692-5G
APOSOR926692-1GEA 60.9 EUR
APOSOR926692-1G APOSOR926692-5G
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride 95%
(S)-3-Piperidinecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09271813
Número CAS: 164323-84-6