Print…
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926624-1G OR926624-250MG
APOSOR926624-1GEA 0 EUR
APOSOR926624-1G APOSOR926624-250MG
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21364708
Número CAS: 792848-34-1