Print…
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926528-100MG OR926528-1G OR926528-250MG
APOSOR926528-100MGEA 145 EUR
APOSOR926528-100MG APOSOR926528-1G APOSOR926528-250MG
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride
Fórmula: C₅H₅ClO₂S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05864497
Número CAS: 69815-97-0