Print…
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR926499-250MG OR926499-1G
APOSOR926499-250MGEA 437 EUR
APOSOR926499-250MG APOSOR926499-1G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Fórmula: C₁₅H₁₈ClNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114850
Número CAS: 871730-33-5