Print…
Morpholin-3-ylmethanol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR926444-1G OR926444-5G
APOSOR926444-1GEA 94.8 EUR
APOSOR926444-1G APOSOR926444-5G
Morpholin-3-ylmethanol 96%
Morpholin-3-ylmethanol
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038650
Número CAS: 106910-83-2