Print…
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926382-1G OR926382-5G
APOSOR926382-1GEA 168 EUR
APOSOR926382-1G APOSOR926382-5G
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin 95%
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin
Fórmula: C₁₁H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424528
Número CAS: 55005-28-2