Print…
3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (3-Thien-2-ylphenyl)methylamine
OR9262-1G OR9262-250MG
APOSOR9262-1GEA 306 EUR
APOSOR9262-1G APOSOR9262-250MG
3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
3-(Thien-2-yl)benzylamine
Fórmula: C₁₁H₁₁NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08435868
Número CAS: 859850-86-5
UN: 3259
ADR: 8,III