Print…
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 2-(pyridin-2-yl)acetate
OR926158-1G OR926158-250MG
APOSOR926158-1GEA 358 EUR
APOSOR926158-1G APOSOR926158-250MG
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19441884
Número CAS: 150059-62-4