Print…
N-Boc-endo-3-aminotropane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR926114-1G OR926114-5G
APOSOR926114-1GEA 0 EUR
APOSOR926114-1G APOSOR926114-5G
N-Boc-endo-3-aminotropane 97%
N-Boc-endo-3-aminotropane
Fórmula: C₁₂H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18428077
Número CAS: 207405-68-3