Print…
3-Nitropicolinaldehyde 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Nitro-2-pyridinecarboxaldehyde
OR926080-1G OR926080-250MG OR926080-5G
APOSOR926080-1GEA 134 EUR
APOSOR926080-1G APOSOR926080-250MG APOSOR926080-5G
3-Nitropicolinaldehyde 90%
3-Nitropicolinaldehyde
Fórmula: C₆H₄N₂O₃
Peso Molecular: 152.108 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10696871
Número CAS: 10261-94-6