Print…
7-Methyl-DL-tryptophan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-DL-Trp(7-Me)-OH, 2-Amino-3-(7-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR926023-1G OR926023-250MG
APOSOR926023-1GEA 192 EUR
APOSOR926023-1G APOSOR926023-250MG
7-Methyl-DL-tryptophan 97%
7-Methyl-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Peso Molecular: 218.252 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00056926
Número CAS: 17332-70-6