Print…
3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 3-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR925965-1G OR925965-250MG
APOSOR925965-1GEA 322 EUR
APOSOR925965-1G APOSOR925965-250MG
3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fórmula: C₉H₁₄N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22565664
Número CAS: 915396-44-0