Print…
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR925848-1G OR925848-250MG
APOSOR925848-1GEA 185 EUR
APOSOR925848-1G APOSOR925848-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02665589
Número CAS: 75390-44-2