Print…
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR925821-1G OR925821-250MG
APOSOR925821-1GEA 203 EUR
APOSOR925821-1G APOSOR925821-250MG
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 97%
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₆O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02317367
Número CAS: 29212-22-4