Print…
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR925791-1G OR925791-25G OR925791-250MG
APOSOR925791-1GEA 52.2 EUR
APOSOR925791-1G APOSOR925791-25G APOSOR925791-250MG
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
3-Bromo-4-formylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₄BrNO
Ponto de Fusão: 121…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09261031
Número CAS: 89891-69-0