Print…
3-Methyl-1,5,6,7-tetrahydroindazol-4-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR925641-1G OR925641-250MG
APOSOR925641-1GEA 480 EUR
APOSOR925641-1G APOSOR925641-250MG
3-Methyl-1,5,6,7-tetrahydroindazol-4-one 95%
3-Methyl-1,5,6,7-tetrahydroindazol-4-one
Fórmula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00168632
Número CAS: 63446-38-8