Print…
(S)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR925582-1G OR925582-5G
APOSOR925582-1GEA 0 EUR
APOSOR925582-1G APOSOR925582-5G
(S)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
(S)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11840196
Número CAS: 1099646-61-3