Print…
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR925462-100G OR925462-25G OR925462-5G
APOSOR925462-100GEA 186 EUR
APOSOR925462-100G APOSOR925462-25G APOSOR925462-5G
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine 98%
3,6-Dichloro-4,5-dimethylpyridazine
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067745
Número CAS: 34584-69-5