[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR9251-1G
OR9251-250MG
APOSOR9251-1GEA
0
EUR
APOSOR9251-1G
APOSOR9251-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Fórmula:
C₉H₁₀N₂O₂ Ponto de Fusão: 43…48 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08271948 Número CAS: 876728-41-5 |