Print…
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR924951-1G OR924951-25G OR924951-5G
APOSOR924951-1GEA 29 EUR
APOSOR924951-1G APOSOR924951-25G APOSOR924951-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11557227
Número CAS: 4319-93-1