Print…
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924898-1G OR924898-250MG
APOSOR924898-1GEA 0 EUR
APOSOR924898-1G APOSOR924898-250MG
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine
Fórmula: C₇H₁₆N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264184
Número CAS: 935534-43-3