Print…
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-isopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR924858-1G OR924858-250MG
APOSOR924858-1GEA 487 EUR
APOSOR924858-1G APOSOR924858-250MG
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-3-isopropyl pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₄N₂O₂
Peso Molecular: 182.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369096
Número CAS: 342026-17-9