Print…
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924852-1G OR924852-5G
APOSOR924852-1GEA 0 EUR
APOSOR924852-1G APOSOR924852-5G
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride 95%
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17015900
Número CAS: 688809-96-3