Print…
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR924769-1G OR924769-5G
APOSOR924769-1GEA 609 EUR
APOSOR924769-1G APOSOR924769-5G
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Fórmula: C₆H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15474858
Número CAS: 1209654-41-0