Print…
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR9246-1G OR9246-250MG
APOSOR9246-1GEA 270 EUR
APOSOR9246-1G APOSOR9246-250MG
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Fórmula: C₉H₈IN₃
Ponto de Fusão: 53…55,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08271930
Número CAS: 615534-73-1