Print…
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-3-(4-biphenylyl)propanoic Acid
OR924588-1G OR924588-5G
APOSOR924588-1GEA 127 EUR
APOSOR924588-1G APOSOR924588-5G
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid
Fórmula: C₁₅H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425234
Número CAS: 76985-08-5