Print…
2,2-Dimethylbenzofuran-3(2H)-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924544-1G OR924544-250MG
APOSOR924544-1GEA 719 EUR
APOSOR924544-1G APOSOR924544-250MG
2,2-Dimethylbenzofuran-3(2H)-one 95%
2,2-Dimethylbenzofuran-3(2H)-one
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20040044
Número CAS: 16748-90-6