Print…
Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924529-1G OR924529-250MG
APOSOR924529-1GEA 177 EUR
APOSOR924529-1G APOSOR924529-250MG
Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate 95%
Methyl 5-methylpyrimidine-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16660966
Número CAS: 76196-80-0