Print…
(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR924521-250MG OR924521-500MG
APOSOR924521-250MGEA 231 EUR
APOSOR924521-250MG APOSOR924521-500MG
(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid 97%
(1R,3R,5R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16621713
Número CAS: 1148048-39-8