Print…
3-Amino-2-bromophenol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-amino-2-bromophenol
OR924467-1G OR924467-250MG
APOSOR924467-1GEA 53.8 EUR
APOSOR924467-1G APOSOR924467-250MG
3-Amino-2-bromophenol 95+%
3-Amino-2-bromophenol
Fórmula: C₆H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11846453
Número CAS: 100367-36-0