Print…
4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR924446-1G OR924446-5G
APOSOR924446-1GEA 148 EUR
APOSOR924446-1G APOSOR924446-5G
4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fórmula: C₇H₇N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00127852
Número CAS: 4786-76-9