Print…
Ethyl indane-5-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924196-1G OR924196-250MG
APOSOR924196-1GEA 368 EUR
APOSOR924196-1G APOSOR924196-250MG
Ethyl indane-5-carboxylate 95%
Ethyl indane-5-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12179700
Número CAS: 105640-11-7