Print…
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR924160-1G OR924160-250MG
APOSOR924160-1GEA 0 EUR
APOSOR924160-1G APOSOR924160-250MG
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid
Fórmula: C₈H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09924953
Número CAS: 1000515-98-9