Print…
Imidazole hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Imidazole hydrochloride
OR924059-100G OR924059-1KG OR924059-250G OR924059-25G OR924059-500G
APOSOR924059-100GEA 31.9 EUR
APOSOR924059-100G APOSOR924059-1KG APOSOR924059-250G APOSOR924059-25G APOSOR924059-500G
Imidazole hydrochloride 95%
Imidazole hydrochloride
Fórmula: C₃H₄N₂·ClH
Peso Molecular: 104.538 g/mol
Ponto de Fusão: 156…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012695
Número CAS: 1467-16-9