Print…

2 2-Dimethoxycyclohexanol 95%

Fornecedor: Apollo Scientific

OR923983-1G OR923983-5G
APOSOR923983-1GEA 145 EUR
APOSOR923983-1G APOSOR923983-5G
2 2-Dimethoxycyclohexanol 95%
2 2-Dimethoxycyclohexanol
Fórmula: C₈H₁₆O₃
Peso Molecular: 160.211 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192060
Número CAS: 63703-34-4

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR