Print…
6-Aminonicotinaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-aminopyridine-3-carbaldehyde, 6-Aminonicotinaldehyde
OR923967-1G OR923967-5G
APOSOR923967-1GEA 94.4 EUR
APOSOR923967-1G APOSOR923967-5G
6-Aminonicotinaldehyde 95%
6-Aminonicotinaldehyde
Fórmula: C₆H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09757481
Número CAS: 69879-22-7