6-Aminonicotinaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
6-aminopyridine-3-carbaldehyde, 6-Aminonicotinaldehyde
OR923967-1G
OR923967-5G
APOSOR923967-1GEA
94.4
EUR
APOSOR923967-1G
APOSOR923967-5G
6-Aminonicotinaldehyde 95%
6-Aminonicotinaldehyde
Fórmula:
C₆H₆N₂O Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD09757481 Número CAS: 69879-22-7 |